Wichtige Dokumente
SML1232
cGAMP sodium salt
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3′3′-cGAMP sodium salt, Cyclic AMP-GMP sodium salt, c-GMP-AMP sodium salt, cyclic GMP-AMP sodium salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
contains 0.5μmol of powder (approx. 0.335mg)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1N=C(N)NC2=C1N=CN2[C@H](O3)[C@H](O)[C@H](OP4(O)=O)[C@H]3COP(O)(O[C@H]5[C@@H](O)[C@H](N6C=NC7=C6N=CN=C7N)O[C@@H]5CO4)=O.C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)