Wichtige Dokumente
SML1099
Roflumilast
≥98% (HPLC), powder, phosphodiesterase 4 PDE4 inhibitor
Synonym(e):
3-(Cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichlor-4-pyridinyl)-4-(difluormethoxy)benzamid, 3-Cyclopropylmethoxy-4-difluormethoxy-N-[3,5-dichlorpyrid-4-yl]-benzamid
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Roflumilast, ≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
ClC1=CN=CC(Cl)=C1NC(C2=CC=C(OC(F)F)C(OCC3CC3)=C2)=O
InChI
1S/C17H14Cl2F2N2O3/c18-11-6-22-7-12(19)15(11)23-16(24)10-3-4-13(26-17(20)21)14(5-10)25-8-9-1-2-9/h3-7,9,17H,1-2,8H2,(H,22,23,24)
InChIKey
MNDBXUUTURYVHR-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PDE4A(5141) , PDE4B(5142) , PDE4C(5143) , PDE4D(5144)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable