Wichtige Dokumente
SML1094
CHIR 98014
≥98% (HPLC), powder, GSK-3 inhibitor
Synonym(e):
N-6-[2-[[4-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(1H-imidazol-1-yl)-2-pyrimidinyl]amino]ethyl]-3-nitro-2,6-pyridinediamine, CHIR-98014
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
CHIR 98014, ≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to brown
Löslichkeit
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NC1=C(C=CC(NCCNC2=NC(C3=C(Cl)C=C(Cl)C=C3)=C(N4C=CN=C4)C=N2)=N1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H17Cl2N9O2/c21-12-1-2-13(14(22)9-12)18-16(30-8-7-24-11-30)10-27-20(29-18)26-6-5-25-17-4-3-15(31(32)33)19(23)28-17/h1-4,7-11H,5-6H2,(H3,23,25,28)(H,26,27,29)
InChIKey
MDZCSIDIPDZWKL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable