Merck
SML0860
Sigma-Aldrich
Arbidol -hydrochlorid
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6-Brom-4-((dimethylamino)methyl)-5-hydroxy-1-methyl-2-((phenylthio)methyl)-1H-Indol-3-Carbonsäure-Ethylester -monohydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H25BrN2O3S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
513.88
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C22H25BrN2O3S.ClH.H2O/c1-5-28-22(27)20-18(13-29-14-9-7-6-8-10-14)25(4)17-11-16(23)21(26)15(19(17)20)12-24(2)3;;/h6-11,26H,5,12-13H2,1-4H3;1H;1H2
InChIKey
PLWQHPWNKPKQJT-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Arbidol ist ein Breitband-Virostatikum mit einer nachgewiesenen Wirkung gegen zahlreiche umhüllte und nicht umhüllte Viren, das zur klinischen Grippebehandlung eingesetzt wird. Arbidol hemmt das Eindringen von Viren in die Wirtszelle und stimuliert eine immunologische Abwehrreaktion. Arbidol hemmt die Fusion des viralen Kapsids mit der Zellmembran der Targetzelle und verhindert so das Eindringen des Virus.
Arbidolhydrochlorid (ARB) ist eine kleine monokulare Verbindung. Sie wird verwendet, um schwere Fälle von Lungenentzündung und eine von Grippeviren (IFV) herbeigeführte, mit Viren assoziierte Zytokin-Regulationsstörung zu verhindern. ARB besitzt ferner bestimmte immunmodulatorische Eigenschaften, darunter die Auswirkungen einer Interferon-Induktion und Makrophagen-Aktivierung.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ilenia Delogu et al.
Antiviral research, 90(3), 99-107 (2011-03-29)
Arbidol (ARB) is an antiviral drug originally licensed in Russia for use against influenza and other respiratory viral infections. Although a broad-spectrum antiviral activity has been reported for this drug, there is until now no data regarding its effects against
Yaxin Sun et al.
International journal of clinical pharmacology and therapeutics, 51(5), 423-432 (2013-02-09)
Arbidol is licensed in Russia and China for prophylaxis and treatment of influenza A and B. This study was to assess the pharmacokinetics of single and multiple doses of arbidol in healthy Chinese volunteers. This was a single-center, open-label, two-phase
A A Romanovskaia et al.
Antibiotiki i khimioterapiia = Antibiotics and chemoterapy [sic], 54(5-6), 41-47 (2010-01-08)
Biological properties of influenza viruses A (H1N1), that were the cause of the infection in humans in April - May 2009, and the action of the Russian antivirals on their reproduction were studied in vitro. The nucleotide sequence in the
I A Leneva et al.
Voprosy virusologii, 55(3), 19-27 (2010-07-09)
The study of the antiviral activity of Russian anti-influenza agents in the cultured MDCK cells demonstrated that arbidol and ribavirin inhibited the reproduction of various influenza A virus strains, including rimantadine- and ozeltamivir-resistant variants, as well as influenza B viruses
Pan Deng et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 57(4), 1743-1755 (2013-01-30)
Arbidol is a broad-spectrum antiviral drug that is used clinically to treat influenza. In this study, the pharmacokinetics, metabolism, and excretion of arbidol were investigated in healthy male Chinese volunteers after a single oral administration of 200 mg of arbidol