Merck
R9644
Sigma-Aldrich
Ribavirin
antiviral
Synonym(e):
1-β-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazol-3-carboxamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12N4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Löslichkeit
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Wirkungsspektrum von Antibiotika
viruses
Wirkungsweise
DNA synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC(=O)c1ncn(n1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m1/s1
InChIKey
IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Analog den Imidazol-Nukleotid-Zwischenprodukten in der Purin-Nukleotid-Biosynthese.
Chemische Struktur: Nukleosid
Biochem./physiol. Wirkung
Virostatikum, das gegen eine Vielzahl von humanen Virusinfektionen verwendet wird, insbesondere chronischer Hepatitis C, HIV und Adenovirus. Sein Metabolit Ribavirin-5′-phosphat inhibiert Inosinmonophosphat (IMP)-Dehydrogenase, aber auch viele andere Wirkmechanismen sind durch experimentelle Beweise gestützt.
Antiviraler Wirkstoff. Sein Metabolit, Ribavirin-5′-Phosphat, ist ein Inhibitor der Inosinmonophosphat-Dehydrogenase (IMP-Dehydrogenase). Wird zur Hemmung der Biosynthese von Purin (GTP-Pools) auf der Ebene der IMP-Dehydrogenase und als Präkursor der Di- und Tri-Phosphate verwendet, die virale RNA-abhängige RNA-Polymerasen hemmen.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Muta. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
M Colombo et al.
Gut, 63(7), 1150-1158 (2013-11-10)
Severe adverse events (AEs) compromise the outcome of direct antiviral agent-based treatment in patients with advanced liver fibrosis due to HCV infection. HEP3002 is an ongoing multinational programme to evaluate safety and efficacy of telaprevir (TVR) plus pegylated-interferon-α (PEG-IFNα) and
Tao Meng et al.
Journal of virology, 88(10), 5803-5815 (2014-03-14)
In a screen for ribavirin resistance, a novel high-fidelity variant of human enterovirus 71 (EV71) with the single amino acid change L123F in its RNA-dependent RNA polymerase (RdRp or 3D) was identified. Based on the crystal structure of EV71 RdRp
Marie Pellerin et al.
Viruses, 13(3) (2021-04-04)
Hepatitis E virus (HEV) is considered as an emerging global health problem. In most cases, hepatitis E is a self-limiting disease and the virus is cleared spontaneously without the need of antiviral therapy. However, immunocompromised individuals can develop chronic infection
Natacha S Ogando et al.
Journal of virology, 94(23) (2020-09-18)
Coronaviruses (CoVs) stand out for their large RNA genome and complex RNA-synthesizing machinery comprising 16 nonstructural proteins (nsps). The bifunctional nsp14 contains 3'-to-5' exoribonuclease (ExoN) and guanine-N7-methyltransferase (N7-MTase) domains. While the latter presumably supports mRNA capping, ExoN is thought to
Chen-Hua Liu et al.
Annals of internal medicine, 159(11), 729-738 (2013-12-04)
Data are limited on the efficacy and safety of pegylated interferon plus ribavirin for patients with hepatitis C virus genotype 1 (HCV-1) receiving hemodialysis. To compare the efficacy and safety of combination therapy with pegylated interferon plus low-dose ribavirin and