SML0836
ML297
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-(3,4-Difluorophenyl)-3-(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)urea, CID 56642816, VU0456810
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 15 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C17H14F2N4O/c1-11-9-16(23(22-11)13-5-3-2-4-6-13)21-17(24)20-12-7-8-14(18)15(19)10-12/h2-10H,1H3,(H2,20,21,24)
InChIKey
IEKSMUSSYJUQMY-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable