Wichtige Dokumente
SML0353
Azimilide dihydrochloride
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
1-[[[5-(4-Chlorophenyl)-2-furanyl]methylene]amino]-3-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)butyl]-2,4-imidazolidinedione dihydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.Cl.CN1CCN(CCCCN2C(=O)CN(\N=C/c3ccc(o3)-c4cccc(Cl)c4)C2=O)CC1
InChI
1S/C23H28ClN5O3.2ClH/c1-26-11-13-27(14-12-26)9-2-3-10-28-22(30)17-29(23(28)31)25-16-20-7-8-21(32-20)18-5-4-6-19(24)15-18;;/h4-8,15-16H,2-3,9-14,17H2,1H3;2*1H/b25-16-;;
InChIKey
SUHOTCCGXXEWJN-DSHYBBOZSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)