Wichtige Dokumente
SML0248
Zolmitriptan
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(4S)-4-((3-(2-(Dimethylamino)-ethyl)-1H-indol-5-yl)-methyl)-2-oxazolidinon, (S)-4-((3-(2-(Dimethylamino)-ethyl)-indol-5-yl)-methyl)-2-oxazolidinon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -3 to -8°, c = 1 in methanol
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: ≥5 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12
InChI
1S/C16H21N3O2/c1-19(2)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-21-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m0/s1
InChIKey
ULSDMUVEXKOYBU-ZDUSSCGKSA-N
Angaben zum Gen
human ... HTR1B(3351) , HTR1D(3352)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable