Wichtige Dokumente
SML0234
Mitiglinide calcium
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(aS,3aR,7aS)-Octahydro-g-oxo-a-(phenylmethyl)-2H-isoindole-2-butanoic acid calcium salt, KAD 1229, Mitiglinide hemicalcium salt, S 21403, [2(S)-cis]-Octahydro-g-oxo-a-(phenylmethyl)-2H-isoindole-2-butanoic acid calclium salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D +5 to +9° (c=1, MeOH)
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: ≥10 mg/mL at warmed to 60 °C
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O=C(C[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](CC(=O)N2C[C@H]3CCCC[C@H]3C2)Cc4ccccc4)N5C[C@H]6CCCC[C@H]6C5
InChI
1S/2C19H25NO3.Ca/c2*21-18(20-12-15-8-4-5-9-16(15)13-20)11-17(19(22)23)10-14-6-2-1-3-7-14;/h2*1-3,6-7,15-17H,4-5,8-13H2,(H,22,23);/q;;+2/p-2/t2*15-,16+,17-;/m00./s1
InChIKey
PMRVFZXOCRHXFE-FMEJWYFOSA-L
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)