Wichtige Dokumente
SML0227
JW74
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[4-(4-Methoxyphenyl)-5-[[[3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methyl]thio]-4H-1,2,4-triazol-3-yl]-pyridine, JW-74
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: ≥20 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(cc1)-n2c(SCc3nc(no3)-c4ccc(C)cc4)nnc2-c5ccncc5
InChI
1S/C24H20N6O2S/c1-16-3-5-17(6-4-16)22-26-21(32-29-22)15-33-24-28-27-23(18-11-13-25-14-12-18)30(24)19-7-9-20(31-2)10-8-19/h3-14H,15H2,1-2H3
InChIKey
KRIKILRRJCIWNB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable