Wichtige Dokumente
SML0208
KYP-2047
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(2S)-1-[[(2S)-1-(1-Oxo-4-phenylbutyl)-2-pyrrolidinyl]carbonyl]-2-pyrrolidinecarbonitrile
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
oil
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to light brown
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(CCCc1ccccc1)N2CCC[C@H]2C(=O)N3CCC[C@H]3C#N
InChI
1S/C20H25N3O2/c21-15-17-10-5-13-22(17)20(25)18-11-6-14-23(18)19(24)12-4-9-16-7-2-1-3-8-16/h1-3,7-8,17-18H,4-6,9-14H2/t17-,18-/m0/s1
InChIKey
SPXFAUXQZWJGCJ-ROUUACIJSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable