Wichtige Dokumente
SMB01078
Inulicin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
1-O-Acetylbritannilactone, Britannilactone 1-O-acetate
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant
Assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Mol-Gew.
308.37
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O1[C@H]2[C@H]([C@@H](C(=C(C2)C)[C@H](CCCOC(=O)C)C)O)C(=C)C1=O
InChI
1S/C17H24O5/c1-9(6-5-7-21-12(4)18)14-10(2)8-13-15(16(14)19)11(3)17(20)22-13/h9,13,15-16,19H,3,5-8H2,1-2,4H3/t9-,13+,15+,16+/m0/s1
InChIKey
QKUFZFLZBUSEHN-CZLJMHDISA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)