Wichtige Dokumente
SMB00204
Nirtetralin
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COC[C@H]1Cc2cc3OCOc3c(OC)c2[C@H]([C@@H]1COC)c4ccc(OC)c(OC)c4
InChI
1S/C24H30O7/c1-25-11-16-8-15-10-20-23(31-13-30-20)24(29-5)22(15)21(17(16)12-26-2)14-6-7-18(27-3)19(9-14)28-4/h6-7,9-10,16-17,21H,8,11-13H2,1-5H3/t16-,17-,21+/m1/s1
InChIKey
LHQDZANQXMRHIV-LZJOCLMNSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)