Wichtige Dokumente
SMB01068
Licoricidin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
(+)-Licoricidin, 7-O-Demethyllicorisoflavan A, Licorisoflavan B
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant
Assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Mol-Gew.
424.53
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C26H32O5/c1-15(2)6-8-19-22(27)11-10-18(25(19)29)17-12-21-24(31-14-17)13-23(28)20(26(21)30-5)9-7-16(3)4/h6-7,10-11,13,17,27-29H,8-9,12,14H2,1-5H3/t17-/m0/s1
InChIKey
GBRZTUJCDFSIHM-KRWDZBQOSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable