Wichtige Dokumente
PHL83888
Parishin E
phyproof® Reference Substance
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(OCC1=CC=C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C=C1)CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C19H24O13/c20-7-11-14(24)15(25)16(26)17(32-11)31-10-3-1-9(2-4-10)8-30-13(23)6-19(29,18(27)28)5-12(21)22/h1-4,11,14-17,20,24-26,29H,5-8H2,(H,21,22)(H,27,28)/t11-,14-,15+,16-,17-,19?/m1/s1
InChIKey
XAIUTKHLNZBMEG-HUNOYVTQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)