Wichtige Dokumente
SMB00081
Wogonosid
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
5,7-Dihydroxy-8-methoxyflavon-7-glucuronid, Glychionid B, Oroxindin, Wogonin-7-glucuronid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1c(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(O)=O)cc(O)c3C(=O)C=C(Oc13)c4ccccc4
InChI
1S/C22H20O11/c1-30-18-13(32-22-17(27)15(25)16(26)20(33-22)21(28)29)8-11(24)14-10(23)7-12(31-19(14)18)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,15-17,20,22,24-27H,1H3,(H,28,29)/t15-,16-,17+,20-,22+/m0/s1
InChIKey
LNOHXHDWGCMVCO-NTKSAMNMSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable