Merck
G115000
Sigma-Aldrich
DMT-dG(dmf)-Phosphoramidit
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Synonym(e):
DMT-dG(dmf)-Amidit, N-[(Dimethylamino)methylen]-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-deoxyguanosin, 3′-[2-Cyanoethyl-N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidit], N2-Dimethylformamidin-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxyguanosin-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidit]
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C43H53N8O7P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
824.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.51
Typ
for DNA synthesis
Qualitätsniveau
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Form
powder
Mol-Gew.
824.90 g/mol
Methode(n)
oligo synthesis: suitable
Farbe
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Nukleosidprofil
base: deoxyguanosine
base protecting group: DMF
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4C(=O)NC(\N=C/N(C)C)=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C43H53N8O7P/c1-29(2)51(30(3)4)59(56-24-12-23-44)58-36-25-38(50-28-45-39-40(50)47-42(48-41(39)52)46-27-49(5)6)57-37(36)26-55-43(31-13-10-9-11-14-31,32-15-19-34(53-7)20-16-32)33-17-21-35(54-8)22-18-33/h9-11,13-22,27-30,36-38H,12,24-26H2,1-8H3,(H,47,48,52)/b46-27-/t36-,37+,38+,59?/m0/s1
InChIKey
YRQAXTCBMPFGAN-UJASEYITSA-N
Allgemeine Beschreibung
DMT-dG(dmf)-Phosphoramidit ist ein schnelles zur Entschützung eingesetztes Phosphoramidit. Der Entschützungsschritt der automatisierten Oligonukleotidsynthese ist wesentlich für die Synthesedauer und die Qualität des Endprodukts. Der Austausch der dG-Schutzgruppe zur Dimethylformamidin(dmf)-Basen-Schutzgruppe ermöglich die schnelle Synthese eines besonders reinen Oligonukleotids in hoher Ausbeute und erhöht dadurch die Effizienz bei Produktionen mit hohem Durchsatz.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Hauptmerkmale von dG(dmf)
  • dG(dmf) wird schneller entschützt als herkömmliches dG(ib): Die Entschützungsdauer in konzentriertem Ammoniak wird auf 2 Stunden bei 55 °C oder 1 Stunde bei 65 °C reduziert
  • Das dG(dmf)-Monomer eignet sich besonders für G-reiche Sequenzen: Eine unvollständige Entschützung wird im Vergleich zum herkömmlichen dG(ib)-Monomer stark reduziert
  • dG(dmf)-Phosphoramidit ist in Lösung so stabil wie die gängigen dA(bz)-,
  • dG(dmf)-Phosphoramidit kann dG(ib)-Phosphoramidit direkt substituieren
  • Bei Reagenzien, die üblicherweise für die DNA-Synthese verwendet werden, ist keine Änderung erforderlich (nur ein Iod-Oxidationsmittel in geringer Konzentration, d. h. 0,02 M Iod, sollte verwendet werden).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)