SCJ4600027
CF™ 568 succinimidyl ester
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (TLC)
Form
solid
Mol-Gew.
~714 g/mol (free acid)
Löslichkeit
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (Extinktionskoeffizient)
100000 at 562 nm
Extinktionsverhältnis
A280/562 nm 0.08
Fluoreszenz
λex 488, 532 or 561 nm (Flow cytometry laser line)
λex 562 nm; λem 583 nm
λex 568 nm (Microscopy laser line)
Eignung
suitable for fluorescence
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable