SAE0148
Fusayama/Meyer Artificial Saliva
Empfohlene Produkte
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
This ready-to-use solution closely resembles the mineral composition of natural saliva and can be used for testing a wide variety of products, including dental metal alloys. The pH of the solution is 4.9
Lagerung und Haltbarkeit
This is a ready to use formulation that should be stored refrigerated.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?