SAB5700432
Anti-Phospho-IκBα-S32/36 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
EDAID2, IKB alpha, IKBA, MAD-3, NFKBI, NFKBIA
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
35
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
0.54 mg/ml
Methode(n)
western blot: 1:500-1:1000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer32/pSer36)
Angaben zum Gen
human ... NFKBIA(4792)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)