SAB5300345
Monoclonal Anti-ALPL antibody produced in mouse
clone 2F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
AP-TNAP, APTNAP, HOPS, TNAP, TNSALP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2F4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
57.3 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ALPL(249)
Immunogen
Mouse monoclonal antibody raised against ALPL
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable