SAB4700825
Monoclonal Anti-FYN antibody produced in mouse
clone FYN-01
Synonym(e):
SLK, SYN, p59-Fyn, p59Fyn
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
FYN-01, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
Hinterlegungsnummer
NM_001122892.1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Fyn(14360)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable