Wichtige Dokumente
SAB4200840
Anti-Pro LC3C antibody, Mouse monoclonal
clone BTY-1, purified from hybridoma cell culture Affinity isolated antibody
Synonym(e):
Autophagy-related protein LC3 C, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 C, MAP1 light chain 3-like protein 3, MAP1A/MAP1B LC3 C, MAP1A/MAP1B light chain 3 C, Microtubule-associated protein 1 light chain 3 gamma, Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3C
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
BTY-1, monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing human LC3C
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAP1LC3C(440738)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)