Wichtige Dokumente
SAB4200823
Anti- Protease-7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Omptin, Outer membrane protein 3B, Protease A, Protease VII
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Beschreibung
Research area: Microbiome
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
E. coli, Shigella flexneri
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using E. coli lysate.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Escherichia coli K12 ... ompT(945185)
Shigella flexneri ... ompT(1238162)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)