Wichtige Dokumente
SAB4200819
Anti-Connexin 43 antibody, Mouse monoclonal
clone CXN-6, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Cx43, Gap junction 43 kDa heart protein, Gap junction alpha-1 protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CXN-6, monoclonal
Mol-Gew.
~43 kDa
Speziesreaktivität
porcine, feline, chicken, mouse, human, rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL
immunofluorescence: 10-20 μg/mL
Isotyp
IgM
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Porcine ... GJA1(100518636)
chicken ... GJA1(395278)
feline ... GJA1(101100211)
human ... GJA1(2697)
mouse ... GJA1(14609)
rat ... GJA1(24392)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable