Wichtige Dokumente
SAB4200812
Anti-HSP90 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
(LAP-2), HSP86, Heat shock 86 kDa, Heat shock protein HSP 90-alpha, LPS-associated protein 2, Lipopolysaccharide-associated protein 2, Renal carcinoma antigen NY-REN-38
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~90 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 1:125-1:250 using different cells extract
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HSP90AA1(3320)
mouse ... HSP90AA1(15519)
rat ... HSP90AA1(299331)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable