Wichtige Dokumente
SAB4200811
Anti- Neurofilament 200-FITC antibody, Mouse monoclonal
clone NE14, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
H-subunit, NF-H
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
NE14, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
200 kDa
Speziesreaktivität
pig, feline, chicken, bovine, human, mouse, guinea pig, rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:200-1:400 (4-8 ug/mL) using enzyme treated formalin-fixed, paraffin-embedded rat Cerebellum sections
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NEFH(4744)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable