MAB5262
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, RT97
Synonym(e):
Anti-CMT2CC, Anti-NFH
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Anti-Neurofilament 200-kDa-Antikörper, Klon RT97, clone RT97, Chemicon®, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RT97, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
rat ... Nefh(24587)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurofilament & Neuronaler Stoffwechsel
Neuronen- & Glia-Marker
1–10 μg/ml
Immunhistochemie (Paraffin):
Repräsentative Abbildungen von einer vorherigen Charge.
Optimale Färbung mit Citratpuffer, pH-Wert 6,0, Epitop-Rückgewinnung: Humanes Kleinhirn
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Qualität
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies NEUROFILAMENT in 10 µg Hirnmembranlysaten der Maus nach.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Hirn
kultivierte Neuronen
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable