SAB4200739
Anti-Protein kinase C antibody, Mouse monoclonal
clone MC5, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-PKC
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MC5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~80 kDa
Speziesreaktivität
chicken, human, fish, mouse, bovine, rabbit, rat
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 1.25-2.5 μg/mL using human bone marrow neuroblast SH-SY5Y cell extract
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRKCA(5578)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable