Wichtige Dokumente
A6531
Anti-Mouse IgG (whole molecule)−Agarose antibody produced in goat
affinity isolated antibody, suspension
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
agarose conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
suspension
Speziesreaktivität
mouse
Kennzeichnungsgrad
≥5 mg per mL
Methode(n)
Ouchterlony double diffusion: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Matrix
Cross-linked 4% beaded agarose
Matrixaktivierung
cyanogen bromide
Matrix-Spacer
1 atom
Kapazität
0.4 mg/mL, resin binding capacity (mouse IgG)
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Immunoprecipitation (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)