Wichtige Dokumente
SAB4200625
Anti-Methyl-Histone H3 (Me-Lys9)(H3K9me1) antibody, Mouse monoclonal
clone 7E7-H12, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
9430068D06RIK, H3.3A, H3.3B, H3F3, H3F3A, H3F3A/H3F3B, H3F3B, HISTONE 3B, LOC100045490, RP11−396C23.1, wu:fb58e10, zgc:56193, zgc:86731
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7E7-H12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~17 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 2.5-5 μg/mL using human HeLa cells.
immunocytochemistry: 2.5-5 μg/mL using human HeLa cells.
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
monomethylation (Lys9)
Angaben zum Gen
human ... H3C1(8350)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable