SAB4200602
Anti-Actin (α-Sarcomeric) antibody, Mouse monoclonal
~1.0 mg/mL, clone 5C5, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-AA959943, Anti-ACTA1, Anti-ALPHA SKELETAL ACTIN, Anti-ALPHA1 ACTIN, Anti-ASMA, Anti-Acta-2, Anti-Acts, Anti-Actsk-1, Anti-CFTD, Anti-CFTDM, Anti-Fetal isoform of skeletal alpha-actin, G-actin, Anti-MPFD, Anti-NEM1, Anti-RP5-1068B5.2, Anti-actin, alpha 1, skeletal muscle
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5C5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~42 kDa
Speziesreaktivität
human, carp, bovine, frog, sheep, rabbit, rat, snake, guinea pig
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: 1-2 μg/mL using formalin-fixed, paraffin embedded human tongue
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgM
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACTA1(58)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- western blotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable