Wichtige Dokumente
SAB4200311
Anti-O-GlcNAcase (OGA) (C-terminal region) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-Beta-N-acetylhexosaminidase, Anti-Hexosaminidase C, Anti-MEA5, Anti-Meningioma expressed antigen 5 (hyaluronidase), Anti-N-acetyl-beta-D-glucosaminidase, Anti-N-acetyl-beta-glucosaminidase, Anti-NCOAT, Anti-O-GlcNAcase, Anti-OGA
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~130 kDa
Speziesreaktivität
canine, human
Konzentration
~1.5 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 3-6 μg using MDCK cells.
western blot: 2-4 μg/mL using MCF7 cell extracts.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MGEA5(10724)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- Western blotting
- Immunoprecipitation
- Microarray analysis
Western Blotting (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)