Wichtige Dokumente
O7764
Monoclonal Anti-β-O-Linked N-Acetylglucosamine in Maus hergestellte Antikörper
clone CTD110.6, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-O-GlcNAc Transferase, Anti-O-GLCNAC
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CTD110.6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
wide range
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using total cell extract of HeLa cells
Isotyp
IgM
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... OGT(8473)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)