Wichtige Dokumente
SAB4200232
Anti-GAD2(GAD67) Antibody
mouse monoclonal, N-GAD65
Synonym(e):
Anti-GAD2, Anti-glutamate decarboxylase 2 (pancreatic islets and brain, 65kDa), Anti-glutamate decarboxylase 65 kDa isoform
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-GAD65 antibody , Mouse monoclonal, clone N-GAD65, purified from hybridoma cell culture
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
N-GAD65, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~65 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, monkey, rat
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of rat brain
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GAD2(2572)
mouse ... Gad2(14417)
rat ... Gad2(24380)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)