Wichtige Dokumente
SAB4200543
Anti-Calbindin-D-28K antibody, Mouse monoclonal
clone CB-955, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoclonal Anti-(28kD), Monoclonal Anti-D-28K, Monoclonal Anti-D-dependent calcium-binding protein, Monoclonal Anti-RTVL-H protein, Monoclonal Anti-avian-type, Monoclonal Anti-calbindin 1, Monoclonal Anti-vitamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CB-955, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~28 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Erweiterte Validierung
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin embedded rat cerebellum.
western blot: 2-4 μg/mL using MDBK extract.
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CALB1(793)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- Anti-Calbindin-D-28K antibody, Mouse monoclonal has been used in:
- western blotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA){31
- immunohistochemistry
- immunohistochemical procedure
- indirect immunofluorescence
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)