Wichtige Dokumente
SAB4200067
Anti-PSPC1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-PSP1, Anti-Paraspeckle protein 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~45 kDa
antigen ~59 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using lysates of HEK-293T cells
indirect immunofluorescence: 1.25-2.5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using lysates of HEK-293T cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PSPC1(55269)
mouse ... Pspc1(66645)
rat ... Pspc1(305910)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- immunoblotting
- ribonucleoprotein immunoprecipitation assay
- immunofluorescence
- immunocytochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable