Wichtige Dokumente
MABT411
Sigma-Aldrich
Anti-Desmocollin-2-Antikörper, Klon 7G6
clone 7G6, from mouse
Synonym(e):
Desmocollin-2, Cadherin family member 2, Desmocollin-3, Desmosomal glycoprotein II, Desmosomal glycoprotein III
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7G6, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DSC3(1825)
Allgemeine Beschreibung
Desmocollin-2, auch bezeichnet als Desmocollin-3, desmosomales Glykoprotein II oder desmosomales Glykoprotein III, das vom Gen DSC2/CDHF2/DSC3 kodiert wird, ist eine Komponente der interzellulären Desmosomübergänge. Desmocollin-2 ist an der Interaktion von Plaqueproteinen und intermediären Filamenten beteiligt, die die Zelladhäsion vermitteln und mit DSP-, PKP2- und JUP-Proteinen interagieren. Außerdem ist Desmocollin-2 wichtig für die Positionierung und Stratifizierung von Epidermis-Zellen, da es die differenzielle Adhäsivität zwischen Zellen vermittelt, die unterschiedliche Isoformen exprimieren. Desmocollin-2 ist an den Zellübergängen und Desmosomen an der Zellmembran lokalisiert. Desmocollin-2 wird in Epithelen, Myokard und Lymphknoten exprimiert. Defekte in Desmocollin-2 können mit einer familiären arrhythmogenen rechtsventrikulären Dysplasie 11 (ARVD11) assoziiert sein, einer angeborenen Herzerkrankung, die durch eine Infiltration von Fett- und Fasergewebe in den rechten Ventrikel und einen Verlust von Myokardzellen charakterisiert ist, was zu ventrikulären und supraventrikulären Arrhythmien führt.
Immunogen
Epitop: Dieser Antikörper erkennt die extrazelluläre Domäne von Desmocollin-2.
MBP-markiertes rekombinantes Protein, das der extrazellulären Domäne von humanem Desmocollin-2 entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-Desmocollin-2-Antikörper (Klon 7G6) wurde für die Verwendung in Western Blotting, IP, IHC und ICC zum Nachweis von Desmocollin-2 validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
EZM-Proteine
Immunpräzipitationsanlayse: Mit einer repräsentativen Charge aus einem unabhängigen Labor wurde Desmocollin-2 in A431-Zellen nachgewiesen, die mit C-terminalen Deletionen von 707 verbliebene Aminosäuren umfassendem Plakoglobin transfiziert waren (Wahl, J. K. 3rd, et al. (1996). J Cell Sci. 109(Pt 5):1143–1154.).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge aus einem unabhängigen Labor wurde Desmocollin-2 in primären humanen Keratinozyten nachgewiesen (Franke, WW., et al. (2006). Eur. J. Cell Biol. 85(2); 69–82.)
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge aus einem unabhängigen Labor wurde Desmoclin-2 in A431-Zellen nachgewiesen (Wahl, J. K. 3rd. (2005). J Cell Biochem. 96(2):390–403.).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in A431-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde Desmocollin-2 in 10 µg A431-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~110 kDa gemessen
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable