SAB3701436
Monoclonal Anti-Hsc70 (Hsp73) antibody produced in mouse
clone N27F3-4, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-HSC54 antibody, Anti-HSC71 antibody, Anti-Heat shock protein 8 antibody, Anti-Heat-shock70-KD protein 10, Anti-MHV-A59
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
N27F3-4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
canine, bovine, salmon, beluga, rat, Caenorhabditis elegans, human, carp, Drosophila, mouse, chicken
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HSPA1A(3303)
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)