SAB3700349
Anti-Guinea Pig IgG (Fc specific) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
guinea pig
Konzentration
2.0 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Immunogen
Physikalische Eigenschaften
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable