SAB2702204
Monoclonal Anti-S Tag antibody produced in mouse
clone GT247, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-KETAAAKFERQHMDS tag, Anti-S peptide, Anti-S peptide epitope tag
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GT247, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1000-10000
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)