Merck
SAB1408834
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STK38 antibody produced in mouse
clone 2F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
NDR, NDR1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2F3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 36.85 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... STK38(11329)
Immunogen
STK38 (AAH12085, 365 a.a. ~ 465 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EHRIGAPGVEEIKSNSFFEGVDWEHIRERPAAISIEIKSIDDTSNFDEFPESDILKPTVATSNHPETDYKNKDWVFINYTYKRFEGLTARGAIPSYMKAAK
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable