SAB1404113
Monoclonal Anti-NDUFS3 antibody produced in mouse
clone 1D6, ascites fluid
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1D6, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~55.15 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NDUFS3(4722)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MAAAAVARLWWRGILGASALTRGTGRPSVLLLPVRRESAGADTRPTVRPRNDVAHKQLSAFGEYVAEILPKYVQQVQVSCFNELEVCIHPDGVIPVLTFLRDHTNAQFKSLVDLTAVDVPTRQNRFEIVYNLLSLRFNSRIRVKTYTDELTPIESAVSVFKAANWYEREIWDMFGVFFANHPDLRRILTDYGFEGHPFRKDFPLSGYVELRYDDEVKRVVAEPVELAQEFRKFDLNSPWEAFPVYRQPPESLKLEAGDKKPDAK
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable