SAB1402916
Monoclonal Anti-SIPA1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2B4, ascites fluid
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2B4, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~38.1 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SIPA1(6494)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
SEIASTCNTILESLSREGQPIPESGDPKGTPKSDAEPEPGNLSEKVSHLESMLRKLQEDLQKEKADRAALEEEVRSLRHNNRRLQAESESAATRLLLASKQLGSPTADLA
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable