SAB1306485
ANTI-PROX-1-S514 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Homeobox prospero-like protein PROX1, PROX1, Prospero homeobox protein 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
83203 Da
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
flow cytometry: 1:25
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:2000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PROX1(5629)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)