SAB1305554
MONOCLONAL ANTI-BETA-ACTIN antibody produced in mouse
clone 137CT26.1.1, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ACTB, Actin, cytoplasmic 1, Actin, cytoplasmic 1, N-terminally processed, Beta-actin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
137CT26.1.1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
41737 Da
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunofluorescence: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:25
western blot: 1:1000
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACTB(60)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable