Wichtige Dokumente
S9924
Anti-Syntaxin 4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:300-1:600
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... STX4(6810)
mouse ... Stx4a(20909)
rat ... Stx4(81803)
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable