S0664
Monoclonal Anti-Syntaxin antibody produced in mouse
clone HPC-1, ascites fluid
Synonym(e):
Anti-HPC-1, Anti-P35-1, Anti-STX1, Anti-SYN1A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HPC-1, monoclonal
Mol-Gew.
antigen 35 kDa
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
rat, bovine, rabbit
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable using monolayer cultures of neonatal retina cells
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using crude preparation of synaptic vesicles from rat cerebral cortex
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Stx1a(116470)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation from hippocampal lysate
- immunohistochemical analysis
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable