Wichtige Dokumente
S9059
Streptavidin−Gold from Streptomyces avidinii
~10 nm nominal (colloidal gold), buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Konjugat
gold conjugate
Qualitätsniveau
Form
buffered aqueous glycerol solution
Konzentration
~2.5 A520 units/mL
Nominal
~10 nm (colloidal gold)
Mittlere Partikelgröße
8-12 nm (monodisperse)
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable