Wichtige Dokumente
537985
2-(2-Pyridyl)ethyl-funktionalisiertes Kieselgel
200-400 mesh, extent of labeling: ≥1.18 mmol/g loading
Synonym(e):
Pyridin-2 funktionalisiertes Silicagel
Empfohlene Produkte
Kennzeichnungsgrad
≥1.18 mmol/g loading
Qualitätsniveau
Oberflächenbereich
500 m2/g
Partikelgröße
200-400 mesh
Porengröße
60 Å pore size
Lagertemp.
2-8°C
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?